Läs mer
Buffertkoncentrat pH 9,00, Buffertkoncentrat pH 9,00, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer concentrate pH 9.00 |
| Namnnotering | Buffer concentrate pH 9.00 |
| CAS Min % | ≥92.0000%, ≥0.2000% |
| CAS | 7647-01-0, 1330-43-4 |
| CAS Max % | <5.0000% |
| Kvantitet | 6 x 1 st. |
| Lösningstyp | Buffer |
| Förpackning | Ampull |