Läs mer
Buffertkoncentrerad lösning BS pH 4,00 (phtalat), standard för pH-mätning, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| pH | 4 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| MDL-nummer | 282720 |
| Förpackning | Ampull |