Läs mer
Buffertkoncentrerad lösning BS pH 6,87 (fosfat), standard för pH-mätning, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 mL |
| MDL-nummer | 282720 |
| Förpackning | Ampull |