Läs mer
Buffertkoncentrerad lösning pH10 (borat), Fisher Chemical
Produktkod. 10132050 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
6 Ampules
Förpackningsstorlek:
6 ampuller
Produktkod. 10132050
Brand: Fisher Chemical J/2880C/90
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Färg Färglös
pH 10
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 Ampules
MDL-nummer 217672
Förpackning Ampull
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer solution pH 10 (borate) Concentrated solution, Traceable to NIST
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium hydroxide, Boric acid (H3BO3)