Läs mer
Buffer Concentrated Solution pH2.00 (Glycine), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 ampull
6 ampuller
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless |
| pH | 2 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 6 ampuller |
| MDL-nummer | 217672 |
| Förpackning | Ampoule |