Läs mer
Buffertkoncentrerad lösning pH 8,00 (borat), NIST Standard för pH-mätning, Fisher Chemical™ Produktkod.: 10764074
Buffertkoncentrerad lösning pH 8,00 (borat), NIST Standard för pH-mätning, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073119 Handla allt Fisher Chemical Produkter
1 Ampule, 1 ampull
Kvantitet:
1 Ampule
6 Ea.
Förpackningsstorlek:
1 ampull
Paket med 6
Produktkod. 10764074
Brand: Fisher Chemical J/2860C/05
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
MDL-nummer 163147
Specifikationer
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 Ampule
Förpackning Ampull
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
3 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer2550278 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum29/08/2025 ProduktkodJ/2860C/90,J/2860/17,J/2860/08,J/2860/24,J/2860C/05,J/2860/15
Partinummer2535301 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum24/05/2025 ProduktkodJ/2860C/90,J/2860/17,J/2860/08,J/2860/24,J/2860C/05,J/2860/15
Partinummer2529548 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum24/05/2025 ProduktkodJ/2860C/90,J/2860/17,J/2860/08,J/2860/24,J/2860C/05,J/2860/15
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buffertkoncentrerad lösning pH 8,00 (borat), NIST Standard för pH-mätning, Fisher Chemical™ >