Läs mer
Buffer Concentrated Solution pH9.2 (Borate), NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
Produktkod. 10385750 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Ampule
6 Ampules
Förpackningsstorlek:
1 ampull
6 ampuller
Produktkod. Kvantitet unitSize
10385750 6 Ampules 6 ampuller
10246531 1 Ampule 1 ampull
2 options
Produktkod. 10385750
Brand: Fisher Chemical J/2870C/90
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
MDL-nummer 163147
Specifikationer
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 Ampules
Förpackning Ampull
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.