Läs mer
Buffert, pH 10, blå, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Används med pH-mätare som kalibreringsstandarder och som täckvärden som kan användas som kontrollstandarder för alla pH-applikationer.
- Testad vid °25 C och certifierad till ISO 17025 genom en ackrediterad testmetod
- Levereras med ett detaljerat analyscertifikat som beskriver spårbarheten till NIST
- Temperaturberoendedata är tryckta på etiketten, liksom partinummer och utgångsdatum
- Färgkodad: Blå (pH 10)
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Blått |
| Analyscertifikat | Supplied |
| Densitet | 1.02913g/cm3 |
| pH | 10.000 ±0.010 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Formulering | ≤2.5% Boric acid, disodium salt |
| Förpackning | Flaska |
| Visa mer |