Läs mer
Buffer Powder Cushions, Hach Pacific Pty Ltd
Produktkod. 15618115
Change view
Kvantitet:
250 st.
Färg:
Blått
Gult
Rött
pH:
10,01 ± 0,02
4,01 ± 0,02
7,00 ± 0,02
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Färg pH
15618115 250 st. Rött 4,01 ± 0,02
15669524 250 st. Blått 10,01 ± 0,02
15628115 250 st. Gult 7,00 ± 0,02
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15618115 Leverantör Hach Leverantörsnummer 2226964
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
pH-buffertstandardlösningar för laboratorie- och fältanalyser.
pH-buffertpuderkuddar för pH-elektrodkalibrering. Varje puderkudde förbereder 50 ml färsk buffertlösning. Färgkodad för enkel identifiering.
  • Spårbar till NIST standardreferensmaterial
  • Designa för användning med Hach mätarportföljen och andra mätare.
  • Pålitlig förpackning
  • pH-buffertstandardlösningar för laboratorie- och fältanalyser
  • pH-buffertpuderkuddar för pH-elektrodkalibrering. Varje puderkudde förbereder 50 ml färsk buffertlösning. Färgkodad för enkel identifiering.
  • Spårbar till NIST standardreferensmaterial
  • Oavsett om det är i laboratoriet eller ute på fältet, är det alltid avgörande att utföra mätresultat som du kan lita på. Kvaliteten på det standardiserade pH-värdet som används är avgörande.
  • Designa för användning med Hach mätarportföljen och andra mätare.
  • Grunden för noggranna pH-mätningar är god skötsel och kalibrering av pH-elektroden.
  • Pålitlig förpackning
  • Levereras i en lufttät förpackning som garanterar garanterad hållbarhet.
    Specifikationer
  • Färgkodad?: Ja
  • Beskrivning: pH-buffertkalibreringsreagens
  • NIST Spårbart: Ja
  • Förpackningstyp: Puderkuddar
  • Hållbarhet: 24 månader
  • Särskilda anmärkningar: Kasta bort
  • Förberedd lösning efter användning
  • Förvaringsförhållanden: 10 - 25 °C (skyddar mot ljus)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Smältpunkt 295 °C till 300 °C (dekomposition) (litteratur)
Kokpunkt 98,5 °C till 99,5 °C (740 mmHg) (litteratur)
Färg Rött
pH 4,01 ± 0,02
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 st.
Molekylformel C8H5KO4
Förpackning Powder Pillows
Molekylvikt (g/mol) 204.22
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer Powder Pillows pH 4.01
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydrogen phthalate, SPADNS