Läs mer
Buffert, referensstandard, pH 11,00 ± 0,01 vid 25 °C, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer, Reference Standard |
| Namnnotering | pH 11,00 ±0,01 vid 25 °C |
| CAS | 7558-79-4, 1310-73-2, 7732-18-5 |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| CAS Min % | 97.0, 1.02, 0.11 |
| CAS Max % | 100.0, 1.06, 0.11 |
| Färg | Färglös |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | Kalibrering |
| Visa mer |