Läs mer
Buffer, referensstandard, pH 3,00 ± 0,01 vid 25 °C, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer, Reference Standard, pH 3.00 ± 0.01 at 25°C |
| CAS | 877-24-7, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| CAS Min % | 98.9, 1.02, 0.08 |
| CAS Max % | 98.9, 1.02, 0.08 |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1 |
| Koncentration | 1X |
| För användning med (applikation) | Kalibrering |
| Visa mer |