Läs mer
Fisherbrand™ Buffertsparblock
Produktkod. 11847633 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Sub-Gel Midi horisontell gelelektroforesenhet
Sub-Gel Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet
Sub-Gel Mini horisontell gelelektroforesenhet
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11847633 Sub-Gel Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet Paket med 2
11867633 Sub-Gel Midi horisontell gelelektroforesenhet Paket med 2
11877633 Sub-Gel Mini horisontell gelelektroforesenhet Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11847633
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    576.00 SEK
    518.92 SEK / Paket med 2
    Save 57.08 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska fysiskt volymen i positiva och negativa fack i gelkammaren, vilket minskar buffertbehovet.
  • Ekonomisk låg gel- och buffertvolym
  • Tillgänglig för multiSUB Horisontella gelenheter
Specifikationer
För användning med (utrustning) Sub-Gel Midi-Plus horisontell gelelektroforesenhet
Typ Buffertsparblock
Kvantitet 2 vardera