Läs mer
Buffertlösning, 11,0, borsyra/natriumhydroxidlösning/kaliumklorid, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15654050 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
Paket med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15654050 500 mL 500ml
15634050 100 mL 100ml
15664050 6 x 100 mL Paket med 6
15644050 1 L 1 L
15684050 6 x 500 mL Paket med 6
15674050 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15654050 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 33650500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Borsyra / natriumhydroxidlösning / kaliumklorid
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-namn azan;hydroxid
LEDER N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution
pH 11.0
Kvantitet 500 mL
UN-nummer NONH for all modes of transport