Läs mer
Buffertlösning, 12.0, dinatriumvätefosfat / natriumhydroxidlösning, Solstice
Produktkod. 15604060
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15604060 1 L 1 L
15694050 100 mL 100ml
15614060 6 x 100 mL Paket med 6
15624060 6 x 1 L Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15604060 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 336511L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
di-natriumvätefosfat/natriumhydroxidlösning
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1336-21-6
Molekylformel H5NO
Molekylvikt (g/mol) 35.05
MDL-nummer MFCD00066650
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-namn azan;hydroxid
LEDER N.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution
Densitet 1,00 g/ml vid 20 °C
För användning med (applikation) pH Calibration
pH 12.0
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
Lösningstyp pH Buffer
UN-nummer NONH for all modes of transport
Kvalitet Not Available
Produktbeteckning
  • Buffer solution pH 12.0 (20 °C)