Läs mer
Buffertlösning pH 4,0 (20 °C), med svampmedel, citronsyra / natriumhydroxid / natriumkloridlösning, spårbar till SRM från NIST, Solstice
Beskrivelse
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution |
| För användning med (applikation) | pH Calibration |
| pH | 4.0 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Lösningstyp | pH Buffer |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Buffer solution pH 4.0 (20 °C)
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?