Läs mer
Buffertlösning pH 4,0 (°20 C), Med fungicid, citronsyra / natriumhydroxid / natriumkloridlösning, spårbar till SRM från NIST , Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
5 L
500ml
Paket med 6
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution pH 4.0 (20°C) |
| Namnnotering | With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST |
| Kokpunkt | 100 °C |
| CAS Min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, ≤2.0000% |
| CAS | 18996-35-5, 144-33-2, 7647-14-5 |
| Densitet | 1.0 g/cm3 |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Lösningstyp | Buffer |
| Förpackning | Poly flaska |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buffertlösning pH 4,0 (°20 C), Med fungicid, citronsyra / natriumhydroxid / natriumkloridlösning, spårbar till SRM från NIST , Honeywell Fluka™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering