Läs mer
Buffertlösningar, WTW™
Produktkod. 10078720
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10078720 25 mL Varje
1 options
Produktkod. 10078720 Leverantör WTW Leverantörsnummer 209331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    574.30 SEK
    548.61 SEK / Paket med 1
    Save 25.69 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buffertlösning som möjliggör utvärderingsmöjlighet/dataöverföring till PC för dokumentation enl GLP med respirometrin OxiTop™ Kontrollmätare för BOD självkontrollmätning.
  • Nitrifikationshämmare
  • Tillbehör för BOD självkontrollmätning OxiTop™ Kontrollera
  • Buffertlösning som möjliggör utvärderingsmöjlighet/dataöverföring till PC för dokumentation enl GLP med respirometrin OxiTop™ Kontrollmätare för BOD självkontrollmätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Densitet 1g/cm3
pH 6.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 mL
Förpackning Flaska