Läs mer
Buffertlösning pH 8,0 (20 °C), Buffertlösning pH 8,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15684000
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15684000 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15684000 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 335471L
Request Bulk or Custom Format
Edge
Borax / saltsyra, spårbar till SRM från NIST
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution
CAS 1336-21-6
pH 8.0
Kvantitet 1 L
Molekylformel H5NO
MDL-nummer MFCD00066650
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.O
IUPAC-namn azan;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219