Läs mer
Buffertlösning pH 9,0 (20 °C), Buffertlösning pH 9,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
6 x 100 mL
6 x 500 mL
10 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
5 L
500ml
Paket med 6
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution |
| Namnnotering | borax / hydrochloric acid, traceable to SRM from NIST |
| Kvantitet | 6 x 500 mL |
| MDL-nummer | MFCD00066650 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | azanium;hydroxide |