Läs mer
Buffer Solution Ammonia-Ammonium Chloride, Pure, for Water Hardness Testing, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073109 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 11438982
Brand: Fisher Chemical J/2500/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Buffer Solution Ammonia-Ammonium Chloride, Pure, for Water Hardness Testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 134124
Specifikationer
Färg Colorless
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 330mmHg at 20°C