Läs mer
Buffer Solution Ammonia-Ammonium Chloride, Pure, for Water Hardness Testing, Fisher Chemical™
Produktkod. 11438982 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438982 1 L 1 L
10487060 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438982 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer J/2500/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Buffer Solution Ammonia-Ammonium Chloride, Pure, for Water Hardness Testing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer 134124
Specifikationer
Färg Colorless
Fysisk form Liquid
Kvantitet 1 L
Förpackning HDPE plastic bottle
Ångtryck 330mmHg at 20°C