Läs mer
Buffertlösning, borax/natriumhydroxid, pH 10,00, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer Solution, Coloured Borax/Sodium Hydroxide |
| pH | 10 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Förpackning | Flaska |