Läs mer
Buffer Solution (Boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), Supelco™
Beskrivning
The certified buffer solution (boric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride) is gravimetrically prepared using high-quality reagents following DIN EN ISO/IEC 17025. Its pH value of 8.00 at 20°C is measured following a 5-point calibration method, using a combined glass electrode. The measurement is made following DIN 19268 using reference buffer solutions compliant to DIN 19266, NIST, IUPAC, Ph. Eur, and USP. Its pH value is strongly dependent on the temperature and therefore a constant temperature must be maintained during its use. Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation. Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1.00 g/cm3 at 20°C |
| För användning med (applikation) | Calibration and Maintenance |
| Kvantitet | 1 L |
| Lösningstyp | Calibration |
| Kvalitet | Research |
Säkerhet och hantering
- Buffertlösning pH 8,00 (20 GRAD C) Certipur®
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- EUH208-Innehåller Blandning av 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one och 2-Methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
- P405-Förvaras inlåst.