Läs mer
Buffertlösning, Cs 2 CO 3 för AAS 0,02mg/L HNO 3 -matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution, Cs2CO3 for AAS |
| Koncentration | 0.02 mg/L |
| Lösningsmedel eller matris | Nitric Acid |
| Kvantitet | 100 mL |