missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Buffer Solution Duracal pH 7.00 (25°C),NIST/PTB reference materials, DKD certified, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer Solution Duracal Ph 7.00 (25°C) |
| Namnnotering | Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified |
| Färg | Green |
| Kvantitet | 250 ml |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering