Läs mer
Buffer Solution Duracal pH 9.21 (25°C),NIST/PTB reference materials, DKD certified, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer Solution Duracal Ph 9.21 (25°C) |
| Namnnotering | Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified |
| Färg | Blue |
| Kvantitet | 500 ml |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |