Läs mer
Buffer Solution Duracal pH 9.21 (25°C),NIST/PTB reference materials, DKD certified, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15632560 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Produktkod. 15632560
Brand: Honeywell-Fluka 242147250ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
250 mL, certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer Solution Duracal Ph 9.21 (25°C)
Namnnotering Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified
Färg Blue
Kvantitet 250 ml
UN-nummer NONH for all modes of transport