Läs mer
Buffertlösning, La 2 O 3 för AAS 0,02 mg/L HCl-matris, Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | La2O3 |
| Förpackning | Flaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 0.02 mg/L |
| Typ | Buffer Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Hydrogen Chloride |
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for AAS. Lanthanum (La) 2% in HCl 2%
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .