Läs mer
Buffertlösningsförpackning pH 4,01, 7,00, 9,21, Mettler Toledo™
Produktkod. 10597571
Change view
Kvantitet:
3 x 10 Sachets (20 mL)
Förpackningsstorlek:
600ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10597571 3 x 10 Sachets (20 mL) 600ml
1 options
Produktkod. 10597571 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51302068
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
pH 4.01, 7.00, 9.21
Kvantitet 3 x 10 Sachets (20 mL)
Förpackning Engångspåsar
Spårbarhet till NIST Ja