Läs mer
Teknisk buffert pH 9,21 påsar, Mettler Toledo™
Product Code. 12137800
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
30 x 20 mL
Unit Size:
600ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
12137800 30 x 20 mL 600ml
1 options
Product Code. 12137800 Supplier Mettler Toledo Online Supplier No. 51302070
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Spårbar till de primära standarderna för referensmaterial som valts av NIST .
  • Påsar garanterar färsk lösning för varje kalibrering
  • Enkel att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
pH 9.21
Kvantitet 30 x 20 mL
Förpackning 30 förpackning
Spårbarhet till NIST Ja
compliance-icons
Product Identifier
  • Buffer solution pH 9.21
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Hazard Statement
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Precautionary Statement
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium tetraboratedecahydrate