Läs mer
Buffertlösning pH 1,00, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Beskrivning
Buffertlösning för allmänt bruk. Reagecon™ Buffertlösning pH 1,00 har precision på± 0,02 vid 20 °C.
- Bufferlösning för allmän användning
- pH 1,00± 0,02 vid 20 °C
- 500 ml
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 1.00 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1 l |
| Lösningstyp | Buffer |