Läs mer
Buffertlösning pH 1,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11878783 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. 11878783
Brand: Reagecon 10105
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Buffertlösning för allmänt bruk. Reagecon™ Buffertlösning pH 1,00 har precision på± 0,02 vid 20 °C.
  • Bufferlösning för allmän användning
  • pH 1,00± 0,02 vid 20 °C
Specifikationer
pH 1.00
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Lösningstyp Buffer