Läs mer
Buffertlösning pH 1,00, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Beskrivning
Buffertlösning för allmänt bruk. Reagecon™ Buffertlösning pH 1,00 har precision på± 0,02 vid 20 °C.
- Bufferlösning för allmän användning
- pH 1,00± 0,02 vid 20 °C
Specifikationer
Specifikationer
pH | 1.00 |
Fysisk form | Vätska |
Kvantitet | 500 mL |
Lösningstyp | Buffer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buffertlösning pH 1,00, Reagecon™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering