Läs mer
Buffertlösning, pH 1,00 [KCl/HCl], BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10700512 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10700512 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10700512 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7261.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Allmänt laboratoriereagens
  • Innehåller kaliumklorid/saltsyra
  • Denna buffert är spårbar till NIST Standard referensbuffert
Specifikationer
pH 1.00 ±0.02
Kvantitet 1 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer Solution, pH 1.00
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid