Läs mer
Buffertlösning pH 1, Scharlab
Produktkod. 11309893
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309893 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11309893 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO11011000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning i buffertlösningar.
Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .
Specifikationer
Densitet ∼1.00g/cm3
pH 1.00
Fysisk form Lösning
Kvantitet 1 L
Formulering Per liter: 0.17 Glycine, 0.13g Sodium chloride and 11mL Hydrochloric acid concentrated
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Löslighetsinformation Miscible in water (20°C)