Läs mer
Buffertlösningens pH: 1,679, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12910654 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12910654 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 12910654 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer SOL 007 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    381.00 SEK / 500ml
    Save 159.00 SEK
    29% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
pH 1.679
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Lösningstyp Buffert
Formulering Tetraoxalatkalium
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer solution - pH 1.679 @ 25°C Potassium Tetraoxalate 0.05M (SOL 007)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.