Läs mer
Buffertlösning, pH 1,679, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
250 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
Beskrivning
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
- Kalibrerad till en standardprecision NIST värde
- Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 1.679 ±0.01 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 ml |
| Odör | Characteristic |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Löslighetsinformation | Fully miscible in water |