Läs mer
Buffertlösning pH 10,0 (°20 C), borax/natriumhydroxid, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution |
| pH | 10.0 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC-namn | azan;hydroxid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer solution pH 10.0 (20°C)
- Fara||
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P263-Undvik kontakt under graviditet eller amning.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium tetraborate,Sodium hydroxide