Läs mer
Buffertlösning pH 10,0 (°20 C), borax/natriumhydroxid, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Buffer solution pH 10.0 (20°C) |
| Namnnotering | Borax / sodium hydroxide |
| Kokpunkt | 100 °C |
| CAS Max % | <0.1000%, ≤0.5000% |
| CAS Min % | ≥0.2500% |
| Kvantitet | 6 x 1 L |
| Lösningstyp | Buffer |
| Förpackning | Poly flaska |
Säkerhet och hantering
Faroangivelser
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.