Läs mer
Buffertlösning, pH 10,02, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15667170 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15667170 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15667170 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 82454500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Enligt DIN 19266
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Buffer solution
Namnnotering According to DIN 19266
CAS 1336-21-6
Densitet 1.003g/mL at 20°C
pH 10.02
Kvantitet 500 mL
Molekylformel H5NO
MDL-nummer MFCD00066650
Förpackning Polyflaska
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.O
IUPAC-namn azan;hydroxid
Molekylvikt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219