Läs mer
Buffertlösning, pH 10,105, Eu. Ph., Chem-Lab
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
pH = 10,32 vid °0
C pH = 10,25 vid °5
C pH = 10,16 vid °10
C pH = 10,12 °vid
15 C pH = 10,06 °vid
20 C pH = 10,01 °vid
25 C pH = 9,97 °vid
30 C pH = 9,93 °vid
C pH = 9,93 vid °C
3. 9,86 vid 45 C °pH
C pH = 10,25 vid °5
C pH = 10,16 vid °10
C pH = 10,12 °vid
15 C pH = 10,06 °vid
20 C pH = 10,01 °vid
25 C pH = 9,97 °vid
30 C pH = 9,93 °vid
C pH = 9,93 vid °C
3. 9,86 vid 45 C °pH
Specifikationer
Specifikationer
| Densitet | 1.00g/mL |
| pH | 10.015 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Förpackning | PE |