Läs mer
Buffertlösning, pH 10-11 [NH4Cl/NH4OH], BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 10568922 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10568922 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10568922 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 7268.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Allmänt laboratoriereagens
  • Innehåller ammoniumklorid / ammoniumhydroxid
  • Denna buffert kan spåras till NIST Standard referensbuffert
Specifikationer
pH 10 to 11
Kvantitet 1 L
compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.