Läs mer
Buffertlösning, pH 10, Mettler Toledo™
Produktkod. 10422701
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackning:
1 Pk.
6 Pk.
Förpackningsstorlek:
1500ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10422701 250 mL 6 Pk. 1500ml
10684863 250 mL 1 Pk. 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10422701 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51350024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1354.82 SEK
    1034.94 SEK / 1500ml
    Save 319.88 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Specifikationer
Färg Färglös
pH 10
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Lösningstyp pH-buffert
Odör Hold (Håll)
Förpackning 6 Pk.