Läs mer
Buffertlösning, pH 10, Mettler Toledo™
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| pH | 10 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 mL |
| Lösningstyp | pH-buffert |
| Formulering | 95 till 99 % dejoniserat vatten, 0,1 till 0,5 % natriumhydroxid; kaustiksoda |
| Odör | Hold (Håll) |
| Förpackning | 1 Pk. |