Läs mer
Buffertlösning pH 10, Scharlab
Beskrivning
Standardbuffertlösningar framställs med hjälp av gravimetriska och volumetriska förfaranden. Batchvärdet bestäms genom mätning med en kombinationsglaselektrod mot fempunktskalibrering enligt DIN 19268. Denna pH-buffertlösning är spårbar till standardreferensmaterial från NIST .
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -6°C |
| Kokpunkt | 110°C |
| Densitet | 1.00g/cm3 |
| pH | 10.0 |
| Fysisk form | Lösning |
| Kvantitet | 1 L |
| Formulering | Per liter: 2.64g Sodium carbonate, 2.09g Sodium hydrogen carbonate |
| Spårbarhet till NIST | Traceable to NIST |
| Löslighetsinformation | Miscible in water (20°C) |