Läs mer
Färgkodad pH-buffertlösning Testad vid 25 °C, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11850513 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Bag-in-Box-behållare
HDPE-flaska
HDPE-flaska GL45
Färg:
Blått
Gult
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Färg unitSize
11850513 500 mL HDPE-flaska Gult 500ml
11484579 500 mL HDPE-flaska Blått 500ml
11494579 1 L HDPE-flaska GL45 Blått 1 L
11434629 5 L Bag-in-Box-behållare Blått 5 L
11404589 5 L HDPE-flaska Blått 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11850513 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1070525C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd färgkodade pH-buffertar för enkel användning. Reagecon™ Färgkodade pH-buffertlösningar Testade vid 25 °C är certifierade och NIST spårbart.
  • Färgade pH-buffertlösningar
  • Testad vid 25 °C
  • Certifierad av ’Reagecons ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST spårbart
  • Presenteras i olika förpackningsstorlekar
Specifikationer
Färg Gult
pH 7.00
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Förpackning HDPE-flaska