Läs mer
Buffertlösning, pH 11,00, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Beskrivning
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
- Spårbar till SRM för NIST
- Certifiering till ISO 9001:2008
- Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0 °C |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 11.00 ±0.05 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Lösningstyp | pH Buffer |
| Odör | Characteristic |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Löslighetsinformation | Fully miscible in water |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
| Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
|---|---|---|---|
| 1124H1 | Analyscertifikat | 21/10/2025 | 11105 |
| 1124A1 | Analyscertifikat | 26/06/2024 | 11105 |
| 1124A1 (1) | Analyscertifikat | 15/05/2024 | 11105 |
| 1124A1 (2) | Analyscertifikat | 15/03/2024 | 11105 |
| 1122L1 | Analyscertifikat | 22/11/2023 | 11105 |