Läs mer
Buffertlösning pH 11, Chem Lab™
Produktkod. 10213962
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10213962 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10213962 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL03.0114.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Lösningstyp Buffer
Formulering 70g NH4Cl + 570mL NH4OH 25%/H2O
Odör Ammonia
Löslighetsinformation Water Soluble
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium chloride-Ammonia buffer pH 11
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride, ammonium hydroxide