Läs mer
Buffertlösning, pH 12,00 [fosfat], BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15597624 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Produktkod. Kvantitet
15597624 1 L
1 options
Produktkod. 15597624 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 5678.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Laboratoriereagens
Specifikationer
pH 12.00
Kvantitet 1 L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Buffer Solution (Phosphate), pH 12
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphates