Läs mer
Buffertlösning, pH 12,00, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11494529 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494529 1000 ml 1 L
1 options
Produktkod. 11494529 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1120
Certifierad av en ISO 17025 ackrediterad testmetod och fullt ut NIST spårbart. Reagecon™ Buffertlösning, pH 12,00 testas vid 20 °C eller 25 °C till en noggrannhetsnivå av± 0,05. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet, även efter att flaskan öppnats.
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
  • Spårbar till SRM för NIST
  • Certifiering till ISO 9001:2008
  • Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Smältpunkt 0 °C
Färg Färglös
pH 12.00
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1000 ml
Odör Characteristic
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Fully miscible in water